Documenti fondamentali
DWK261311608
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (15 mL), straight rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
Sinonimo/i:
261311608
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
Il prodotto DWK261311608 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
sterile; autoclaved
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
case of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 261311608
Diam. tubo
(16 mm) , External Thread
Volume provetta
(15 mL)
Descrizione generale
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)