Documenti fondamentali
DWK241704707
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (500 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 45/40
Sinonimo/i:
241704707
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto DWK241704707 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
glass flask
round bottom
Giunto
joint: ST/NS neck45/40
Caratteristiche
lid
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 241704707
Capacità pallone
(500 mL)
Descrizione generale
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Caratteristiche e vantaggi
  • Complies with DIN ISO 4797
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass
  • Tight closure due to standard interchangeable ground neck joint
  • The geometry permits very uniform heating
  • Closable with glass and plastic stopper
  • Fired-on, highly durable white print
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)