Documenti fondamentali
DWK225081
WHEATON® clear sample vial with foil lined cap packed in partitioned tray, glass
glass, tube capacity (2 mL), screw cap
Sinonimo/i:
225081
Scegli un formato
288 EA
253,00 €
253,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
288 EA
253,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
253,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
flat bottom
glass
solid white cap
transparent borosilicate glass tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
case of 288 ea partitioned tray
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 225081
Capacità
(2 mL)
Diam. tubo
(12 mm)
Raccordi
neck (External Thread)
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)