Documenti fondamentali
DWK213014901
Duran® Evaporating Dish
cylinder capacity 320 mL
Sinonimo/i:
213014901
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Il prodotto DWK213014901 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Descrizione
With Spout
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 213014901
Capacità del cilindro
320 mL
Applicazioni
Evaporation trays are used to evaporate excess water - or another solvent - to leave a concentrated solution or the substance dissolved in it.
Caratteristiche e vantaggi
  • Spout for clean pouring
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)