Documenti
D32806
Sigma-Aldrich
1,4-Dibenzoylbutane
97%
Sinonimo/i:
1,6-Diphenyl-1,6-hexanedione
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO(CH2)4COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.33
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
106-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(CCCCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O2/c19-17(15-9-3-1-4-10-15)13-7-8-14-18(20)16-11-5-2-6-12-16/h1-6,9-12H,7-8,13-14H2
VRBLNWVVFVBNRK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3