Documenti fondamentali
D25206
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminostilbene dihydrochloride
95%
Sinonimo/i:
4,4′-Vinylenedianiline dihydrochloride
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H4CH=CHC6H4NH2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.Cl.Nc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C14H14N2.2ClH/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12;;/h1-10H,15-16H2;2*1H/b2-1+;;
QHDAFTKIEDDTPV-SEPHDYHBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)