Documenti fondamentali
D213756
Sigma-Aldrich
trans-p,p′-Diphenylstilbene
Sinonimo/i:
1,2-bis(p-Biphenylyl)ethylene, DPS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H20
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.44
Numero CE:
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2ccc(\C=C\c3ccc(cc3)-c4ccccc4)cc2
InChI
1S/C26H20/c1-3-7-23(8-4-1)25-17-13-21(14-18-25)11-12-22-15-19-26(20-16-22)24-9-5-2-6-10-24/h1-20H/b12-11+
HXWQJYVUJPBQEW-VAWYXSNFSA-N
Applicazioni
Suitable as a laser dye
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)