D198803
2,6-Dinitrophenol
95%
Sinonimo/i:
β-Dinitrophenol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.35 (vs air)
Saggio
95%
contiene
20% water
Impurezze
≤6% 2,4-Dinitrophenol
Punto di fusione
61-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1c(cccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H
JCRIDWXIBSEOEG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Desen. Expl. 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?