Documenti fondamentali
D196800
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
99%
Sinonimo/i:
2,4-Dinitro-1-fluorobenzene, DNFB, DNPF, FDNB, Sanger reagent
About This Item
Formula condensata:
(O2N)2C6H3F
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.10
Beilstein:
398632
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.569 (lit.)
P. ebollizione
178 °C/25 mmHg (lit.)
Punto di fusione
25-27 °C (lit.)
Densità
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reagent for labeling terminal amino acid groups. Used in the detection of phenols. Suppresses the action potential in nerves. Induces contact hypersensitivity.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
327.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
164 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of Chromatography A, 44, 251-251 (1969)
W R Welches et al.
Biochemistry, 20(3), 512-517 (1981-02-03)
Bacterial luciferase catalyzes the mixed-function oxidation of a long-chain saturated aldehyde and FMNH2 to yield the carboxylic acid, FMN, and blue-green light. The enzyme was inactivated by 2,4-dinitrofluorobenzene (FDNB) with an observed second-order rate constant (k2(obsd) of 157 M-1 min-1
Suppression of the action potential in nerve by nitrobenzene derivatives.
I M Cooke et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 60(2), 470-477 (1968-06-01)
The terminal peptides of insulin.
F SANGER
The Biochemical journal, 45(5), 563-574 (1949-01-01)