Documenti fondamentali
D184101
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-2-pyrrolidinone
greener alternative
95%
Scegli un formato
10 G
124,00 €
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
124,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Punteggio alternativa più verde
old score: 5
new score: 4
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Reduce Derivatives
Real-Time Analysis for Pollution Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
215-217 °C/743 mmHg (lit.)
Densità
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CC1CCC(=O)N1C
InChI
1S/C6H11NO/c1-5-3-4-6(8)7(5)2/h5H,3-4H2,1-2H3
FILVIKOEJGORQS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Reduce Derivatives”, “Real-Time Pollution Prevention” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
2,3-Butanediol 98%
Sigma-Aldrich
B84904
2,3-Butanediol
1-BUTYL-2-PYRROLIDINONE AldrichCPR
S434221
1-BUTYL-2-PYRROLIDINONE
1-metil-2-pirrolidinone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1437202
1-metil-2-pirrolidinone