Documenti
D159603
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylglutaric anhydride
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
96%
Forma fisica
powder
P. eboll.
175-180 °C/60 mmHg (lit.)
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CCC(=O)OC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-7(2)4-3-5(8)10-6(7)9/h3-4H2,1-2H3
PAVNZLVXYJDFNR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup