D142700
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridine
97%
Sinonimo/i:
2-Dimethylaminomethyl-3-pyridinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
98 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
56-59 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)Cc1ncccc1O
InChI
1S/C8H12N2O/c1-10(2)6-7-8(11)4-3-5-9-7/h3-5,11H,6H2,1-2H3
NUMYETXZBQVFDX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?