Documenti fondamentali
D125202
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)ethyl chloride hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-N,N-diisopropylethylamine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)diisopropylamine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2NCH2CH2Cl · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.15
Beilstein:
3551603
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
129-132 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.CC(C)N(CCCl)C(C)C
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)