Documenti fondamentali
D113204
Sigma-Aldrich
Dihydroxyfumaric acid hydrate
98%
Scegli un formato
25 G
200,00 €
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
200,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4O6 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.07 (anhydrous basis)
Beilstein:
1724790
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
200,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
156 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.OC(=O)\C(O)=C(/O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O6.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/b2-1+;
DDYHTXQJGPQZGN-TYYBGVCCSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Vasudeva Naidu Sagi et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(7), 3577-3589 (2012-01-28)
In the context of a "glyoxylate scenario" of primordial metabolism, the reactions of dihydroxyfumarate (DHF) with reactive small molecule aldehydes (e.g., glyoxylate, formaldehyde, glycolaldehyde, and glyceraldehyde) in water were investigated and shown to form dihydroxyacetone, tetrulose, and the two pentuloses
Domande
  1. How is this compound synthesized? I just want to know a synthetic route.
    1 risposta
    1. This product is a Quality level 100. The methods of preparation are proprietary for products with Quality level 100. It may be helpful to view this publication: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja01651a600.