Documenti fondamentali
CUP-516
Sigma-Aldrich
Unsaturated Phosphatidylcholine Liposomes
100% 18:0-18:2 PC
Scegli un formato
2 ML
577,00 €
577,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 ML
577,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
577,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Composizione
Phosphate buffered saline
Concentrazione
10 mM
Impurezze
100 mol % 100% 18:0-18:2 (Cis) PC (1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine)
Dimensione particelle
100 nm
pH
7.4
Descrizione generale
Liposomes are extensively used to study the interaction of proteins, peptides and other molecules with the surface of a lipid membrane. Liposomes made from unsaturated lipids have a negative liquid to gel phase transition temperature and have varying fatty acid lengths from 14:1-20:4 with and without cholesterol.
Applicazioni
Drug delivery
Lipid-protein interactions
Stoccaggio e stabilità
Liposomes should never be frozen. Liposomes should be stored in the dark at 4°C, except when brought to room temperature for brief periods prior to use.
Liposomes are made under sterile conditions. If you need to take multiple aliquots out of the vial, it is advised to take extreme care in not contaminating the vial. It is recommended to handle the vial under a sterile hood to maintain the sterility of the product. Liposomes should never be frozen. Ice crystals that form during freezing will rupture the lipid membrane of the liposomes and change the size of liposomes particles.
Note legali
Cellsome is a trademark of Encapsula NanoSciences
Product of Encapsula Nanosciences
Esclusione di responsabilità
For research use only
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)