CLS985025
Pyrex® flat bottom culture tube, rimless
capacity 39.0 mL
Sinonimo/i:
culture tubes, test tubes, Corning® 9850
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
pack of 36 ea
case of 72
Produttore/marchio commerciale
Corning 9850-25
Capacità
39.0 mL
diam. × lung.
25 mm × 100 mm
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (plant culture)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)