Documenti fondamentali
CLS980012
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 5 mL
Sinonimo/i:
Corning® 9800
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS980012 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
plain neck
round bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations
Confezionamento
pack of 72
case of 720
Produttore/marchio commerciale
Corning 9800-12
D.E. × lungh.
12 mm × 75 mm
Capacità
5 mL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (test)
Descrizione generale
Beaded rim. Made from special machine-made tubing to give optimum wall thickness. Well annealed, resistant to heat, and chemically stable. Rims are fire-polished. 25 mm tubes do not have marking spot.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)