Documenti fondamentali
CLS954025
Pyrex® Thiele melting point tubes
O.D. × L 25 mm × 150 mm
Sinonimo/i:
Corning® 9540
About This Item
Codice UNSPSC:
41112203
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS954025 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
round bottom tube
Confezionamento
case of 12
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Corning 9540-25
D.E. × lungh.
25 mm × 150 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For melting point determination tests.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)