Documenti fondamentali
CLS824050
Pyrex® pour-out centrifuge tube with round bottom
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
Corning® 8240
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS824050 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
round bottom tube
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 12
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 8240-50
D.E. × lungh.
29 mm × 116 mm
Capacità
50 mL
Colore
clear
Descrizione generale
  • Pyrex® pour-out centrifuge tube is made of low-expansion borosilicate glass.
  • Features a pour-out spout for easy decanting.
  • Autoclavable - The product withstands repeated standard autoclave cycles of 121°C at 15 psi for 15 minutes.
Round bottom tube with pour out spout for easy decanting.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)