Documenti fondamentali
CLS710210
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
red, volume 10.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7102
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS710210 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
glass
Caratteristiche
class A
graduation
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7102-10
Campo di misura del volume
10.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Lunghezza
429 mm
Capacità
10.0 mL
Colore
red
Descrizione generale
Have larger tip openings for faster delivery.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)