CLS71021
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
blue, volume 1.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7102
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass
Caratteristiche
class A
graduation
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7102-1
Campo di misura del volume
1.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Lunghezza
313 mm
Capacità
1.0 mL
Colore
blue
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)