Documenti fondamentali
CLS71012
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
orange, volume 2.0 mL, accuracy: 0.006 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7101
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
Il prodotto CLS71012 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
glass
Caratteristiche
class A
graduation
Confezionamento
pack of 2 ea
case of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7101-2
Campo di misura del volume
2.0 mL, accuracy: 0.006 mL
Lunghezza
333 mm
Capacità
2.0 mL
Colore
orange
Caratteristiche e vantaggi
  • Pyrex® certified, volumetric pipette is calibrated in accordance with ASTM E-542, and ASTM E-969.        
  • It is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.        
  • Color-coded markings enameled onto the glass.        
  • It is also tested and calibrated in an ISO/IEC 17025 certified laboratory.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)