Documenti fondamentali
CLS70980250
Pyrex® VISTA Erlenmeyer flask, narrow-mouth
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
conical flask, conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, Corning® 70980
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS70980250 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
narrow-mouth
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
pack of 12
case of 24
Produttore/marchio commerciale
Corning 70980-250
Capacità
250 mL
Descrizione generale
These narrow mouth Erlenmeyer flasks have uniform wall thickness which provide the proper balance between mechanical strength and thermal shock resistance. Approximate graduations are in durable blue enamel. An extra large marking space is also provided.
Altre note
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)