CLS708610
Pyrex® serological pipettes, reusable, color-coded, for cotton plugging
volume 10.0 mL, accuracy: 0.06 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7086
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
subdivision 0.1 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 7086-10
Campo di misura del volume
10.0 mL, accuracy: 0.06 mL
D.E. × lungh.
10 mm × 350 mm
Capacità
10 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)