CLS70851C
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 1.0 mL, accuracy: 0.02 mL, subdivision, 0.01 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7085
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.01 mL
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7085-1C
Campo di misura del volume
1.0 mL, accuracy: 0.02 mL
D.E. × lungh.
7 mm × 350 mm
Capacità
1 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)