Documenti fondamentali
CLS706402L
Pyrex® VISTA volumetric flask, Class A
capacity 2,000 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 70640
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS706402L al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
long
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 2
Produttore/marchio commerciale
Corning 70640-2L
Capacità
2,000 mL
Caratteristiche e vantaggi
  • Pyrex® VISTA 2L volumetric flasks provide precise volume measurement.
  • The necks are tooled for No. 9 glass stoppers.
  • The graduation line is sharp and permanent blue block letters make the inscription easy to read.
  • The product withstands repeated standard autoclave cycles of 121°C.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)