Documenti fondamentali
CLS6949M1
Corning® microscale glassware kits
With 7/10 and 14/10 joints
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
Il prodotto CLS6949M1 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Produttore/marchio commerciale
Corning 6949M-1
Categorie correlate
Descrizione generale
Pyrex components are durable and safe, and are supplied with all the necessary components needed to perform the experiments in Microscale Organic Laboratory. Conical reaction vials include open-top caps and septa. Glassware is supplied in a foam-lined carrying case.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)