Documenti fondamentali
CLS6796220
Corning® hotplate and stirrer, 4in x 5in
AC/DC input 230 V AC (CEE7-7 plug for use in Asia, Africa, Australia)
Sinonimo/i:
stirrers
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.72
Il prodotto CLS6796220 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 6796-220
Disponibilità
not available in USA, Canada and EU
stirring range measuring range
60-1100 rpm
Campo di misura della temperatura
77-1022 °F
Largh. × lungh. × prof.
4.4 in. × 5.8 in. × 7.3 in.
Largh. × lungh. piastra
4 in. × 5 in.
Colore
none
Altre note
Includes 1 x 3/8 in. stir bar
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)