CLS656402L
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 2,000 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
27
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type ST stopper
Confezionamento
pack of 1
case of 2
Produttore/marchio commerciale
Corning 65640-2L
tol. measuring range
0.50 mL
Capacità
2,000 mL
Descrizione generale
Avvertenza
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)