CLS61626250
PYREXPLUS® Coated Round Media Storage Bottles
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
Corning® 61626
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Caratteristiche
autoclavable
cap
Confezionamento
case of 4 ea
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 61626-250
Diam. del collo della bottiglia
~72 mm
Capacità
250 mL
diam. × alt.
70 mm × 138 mm
Raccordi
45
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)