CLS616261L
PYREXPLUS® Coated Round Media Storage Bottles
capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
Corning® 61626
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Caratteristiche
autoclavable
cap
Confezionamento
case of 4 ea
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 61626-1L
Diam. del collo della bottiglia
~71.5 mm
Capacità
1000 mL
diam. × alt.
101 mm × 225 mm
Raccordi
45
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)