Documenti fondamentali
CLS5820500
Pyrex® volumetric mixing flask, with ST stopper
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5820
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS5820500 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
19
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 5820-500
tol. measuring range
0.20 mL
Capacità
500 mL
Descrizione generale
The upper bulb, located between the stopper and the capacity graduation is approximately one-tenth the flask rated capacity. The 2 L size upper bulb is only one-twentieth capacity. The additional bulb assists in the mixing of liquids or powders when shaken.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)