Documenti fondamentali
CLS568025
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 25 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5680
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
Il prodotto CLS568025 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
9
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 5680-25
tol. measuring range
0.03 mL
Capacità
25 mL
Descrizione generale
Calibrated to Class A tolerances in accordance with ASTM E-542 and E-288. Each flask is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)