Documenti fondamentali
CLS5660500
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with Pyrex® stopper
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5660
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
long
Giunto
joint stopper19
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5660-500
tol. measuring range
0.20 mL
Capacità
500 mL
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)