CLS5644200
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 200 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Misura tappo a cono
13
Caratteristiche
class A
Confezionamento
case of 12 ea
case of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 5644-200
tol. measuring range
0.10 mL
Capacità
200 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)