Documenti fondamentali
CLS564410
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 10 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
Il prodotto CLS564410 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
9
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
Confezionamento
case of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 5644-10
tol. measuring range
0.02 mL
Capacità
10 mL
Descrizione generale
The strength of the flasks have been significantly increased through machine-blown bodies, which are sealed to heavy-tubing necks.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)