Documenti fondamentali
CLS5564010
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS5564010 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
long
Giunto
joint stopper9
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 55640-10
Corning 55640
tol. measuring range
0.02 mL
Capacità
10 mL
Descrizione generale
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)