Documenti fondamentali
CLS513955L
Corning® bottle, low actinic, 5 L, Corning® 51395
Sinonimo/i:
storage vessel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Corning 513955L
Disponibilità
available only in South Korea
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)