Documenti fondamentali
CLS51001L
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 5100
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS51001L al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
bottom (baffled)
wide-mouth
Giunto
joint stopper11
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
subdivision 50 mL
Confezionamento
case of 24
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5100-1L
Campo di misura del volume
250-1,000 mL
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
  • Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
  • Flasks have durable white enamel graduations to show approximate capacity and an extra-large marking spot.
  • Features a heavy-duty rim.
  • Ideal for use as a titration flask.
Heavy-duty rim. Especially recommended as a titration flask.
Altre note
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)