Documenti fondamentali
CLS49956L
Pyrex® wide-mouth graduated Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 6,000 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4995
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS49956L al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
polypropylene cap
screw top cap
wide-mouth
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap
closure type Screw cap
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 4995-6L
Capacità
6,000 mL
Descrizione generale
Features a GL 45 size, PP, plug-seal screw-cap on a wide, 29 mm neck opening that accommodates larger volume serological pipettes. Also good for media prep and storage, or as a culture flask when optional membrane cap is used.
Altre note
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)