CLS4519130
Corning® Probe Insertion Fittings for Direct Overhead Drive 120 mm Center Cap Assembly for 8 L & 15 L Proculture® Spinner Flasks
tubing diam. 1/8 in.
Sinonimo/i:
Corning container
Scegli un formato
770,00 €
Scegli un formato
About This Item
770,00 €
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
2 tubes
Produttore/marchio commerciale
Corning 4519130
Diam. tappo
120 mm
Diam. tubo
1/8 in.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)