Documenti fondamentali
CLS44222XL
Pyrex® low form culture flask
capacity 2500 mL
Sinonimo/i:
Corning® 4422
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS44222XL al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
flat bottom flask
narrow-mouth neck
Misura tappo a cono
6.5
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 4422-2XL
Capacità
2500 mL
Descrizione generale
This narrow mouth flask is designed for culturing organisms requiring a large surface area to volume ratio. The neck O.D. is 38 mm.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)