Documenti fondamentali
CLS402653
Corning® Feed Reservoir for Spinner Flask
fits flask, 2 L, size 45 mm
Sinonimo/i:
equipment replacement accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Misura
45 mm
Caratteristiche
fits flask 2 L
Produttore/marchio commerciale
Corning 402653
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)