Documenti fondamentali
CLS31760500BO
Corning® bottle only, 500 mL, Corning® 31760
Sinonimo/i:
storage vessel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Corning 31760500BO
Disponibilità
available only in South Korea
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)