Documenti fondamentali
CLS304625
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 25 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3046
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
Il prodotto CLS304625 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Caratteristiche
subdivision 0.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3046-25
tol. measuring range
0.3 mL
Volume
25 mL
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)