CLS304450
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder, with double pourout
volume 50 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3044
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
subdivision 1.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3044-50
tol. measuring range
0.5 mL
Volume
50 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)