CLS302225
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 25 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3022
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
subdivision 0.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3022-25
tol. measuring range
0.3 mL
Volume
25 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
- Calibrated "to contain"
- single metric scale
- Removable PE bumperguard
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)