CLS3012100
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, with female joint
volume 100 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3012
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint ST/NS24/40
Caratteristiche
subdivision 1.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3012-100
tol. measuring range
1.0 mL
Volume
100 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)