Documenti fondamentali
CLS16842024
Pyrex® PARR weighing bottle with short length external ST joints
capacity 4 mL
Sinonimo/i:
glass bottle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
PBT cap
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Giunto
joint ST/NS24/12
Caratteristiche
cap
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 1684-2024
D.E. × alt.
20 mm × 24 mm
Capacità
4 mL
Raccordi
45
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)