Documenti fondamentali
CDS024545
Sigma-Aldrich
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Scegli un formato
25 MG
70,20 €
70,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
70,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6FN
Peso molecolare:
135.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
70,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
AldrichCPR
Stato
solid
Stringa SMILE
CC1=CC(F)=CN=C1C#C
InChI
1S/C8H6FN/c1-3-8-6(2)4-7(9)5-10-8/h1,4-5H,2H3
OPMDYOPIDONVGF-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)